Silbermethansulfonat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methansulfonsäure Silbersalz
419340250 419340050
ACRO419340250EA 204 EUR
ACRO419340250 ACRO419340050
Silbermethansulfonat 99%
Silbermethansulfonat
Formel: CH₃AgO₃S
Molecular Weight: 202,97 g/mol
Schmelzpunkt: 252…256 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064795
CAS-Nummer: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %