n-Heneicosan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
286052-10G 286052-1G
SIAL286052-10GEA 148 EUR
SIAL286052-10G SIAL286052-1G
n-Heneicosan, Sigma-Aldrich®
n-Heneicosan
Formel: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
Molecular Weight: 296.58 g/mol
Siedepunkt: 356
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Dichte: 0.7919 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009346
CAS-Nummer: 629-94-7
EINECS: 211-118-9