n-Heptadecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-heptadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
128503-100G 128503-25G
SIAL128503-100GEA 92.1 EUR
SIAL128503-100G SIAL128503-25G
n-Heptadecan, Sigma-Aldrich®
n-Heptadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Molecular Weight: 240,47 g/mol
Siedepunkt: 302,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21,2 °C
Dichte: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009002
CAS-Nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4