n-Hexadecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cetan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL296317-2LEA 981 EUR
SIAL296317-2L SIAL296317-1L SIAL296317-100ML
n-Hexadecan, Sigma-Aldrich®
n-Hexadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Molecular Weight: 226,45 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008998
CAS-Nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/32/736932.jpg