n-Nonadecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-nonadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N28906-100G N28906-25G
SIALN28906-100GEA 106 EUR
SIALN28906-100G SIALN28906-25G
n-Nonadecan, Sigma-Aldrich®
n-Nonadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Molecular Weight: 268,53 g/mol
Siedepunkt: 329,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,5 °C
Dichte: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009012
CAS-Nummer: 629-92-5
EINECS: 211-116-8