SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Aromatic Sulfonic Acid
Lieferant: Avantor
8170-11EA 0 EUR
8170-11 8170-02 8170-09
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Aromatic Sulfonic Acid
Chromatographiesäulen
Ultrareine PP-Säulen mit BAKERBOND® HPLC-Medien wurden entwickelt, um Zeit zu sparen, das Arbeits- und finale Lösungsmittelvolumen zu minimieren und die Leistung zu verbessern. Die Laufzeiten sind bis zu neunmal schneller als bei herkömmlichen Säulen. Der eingebaute Säulenschutzfilter und die höhere Analytkonzentration können Vorfiltrations- und Konzentrationsschritte reduzieren oder überflüssig machen.
  • Bis zu neunmal schnellere Laufzeiten als herkömmliche SPE-Säulen
  • Einzigartige laminare Konfiguration
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
Allgemeine Anwendungen: Ionische, basische Analyten.
Diese SPE-Säulen können im starken Ionenaustauschmodus verwendet werden.