Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Basic, Lenny S3, Jori
Lieferant: ELTEN
12321/36 12321/37 12321/38 12321/39 12321/40 12321/41 12321/42 12321/43 12321/44 12321/45 12321/46 12321/47 12321/48
ELTN12321/36EA 39.9 EUR
ELTN12321/36 ELTN12321/37 ELTN12321/38 ELTN12321/39 ELTN12321/40 ELTN12321/41 ELTN12321/42 ELTN12321/43 ELTN12321/44 ELTN12321/45 ELTN12321/46 ELTN12321/47 ELTN12321/48
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Basic, Lenny S3, Jori
Schuhe und Stiefel
Strapazierfähige Sicherheitsschuhe aus widerstandsfähigem beschichtetem Leder mit hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU New Basic-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Fällen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Standards: EN ISO 20345; S1P