n-Pentadecan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Pentadecane, Pentadecane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P3406-100G P3406-500G
SIALP3406-100GEA 93.5 EUR
SIALP3406-100G SIALP3406-500G
n-Pentadecan, Sigma-Aldrich®
n-Pentadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008990
CAS-Nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR