Halbhohe Sicherheitsstiefel, Basic, Alex, Jori
Lieferant: ELTEN
16521/36 16521/37 16521/38 16521/39 16521/40 16521/41 16521/42 16521/43 16521/44 16521/45 16521/46 16521/47 16521/48
ELTN16521/36EA 61.9 EUR
ELTN16521/36 ELTN16521/37 ELTN16521/38 ELTN16521/39 ELTN16521/40 ELTN16521/41 ELTN16521/42 ELTN16521/43 ELTN16521/44 ELTN16521/45 ELTN16521/46 ELTN16521/47 ELTN16521/48
Halbhohe Sicherheitsstiefel, Basic, Alex, Jori
Schuhe und Stiefel
Strapazierfähige Sicherheitsstiefel aus Rindleder und hydrophobiertem CORDURA® Material (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend) mit reflektierenden Materialien, hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU New Basic-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Futterkappentasche aus stabilem, abriebfestem Mikrofasermaterial
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz/Blau
Standards: EN ISO 20345; S3, SRC