n-Tetradecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetradecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
172456-100G 172456-2G 172456-500G
SIAL172456-100GEA 61.9 EUR
SIAL172456-100G SIAL172456-2G SIAL172456-500G
n-Tetradecan, Sigma-Aldrich®
n-Tetradecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Molecular Weight: 198,39 g/mol
Siedepunkt: 253,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008986
CAS-Nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM