Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA), M.W. 700, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
PEG hydrogel, Polyethylene glycol diacrylate, Poly(ethylene glycol) diacrylate, PEG diacrylate, PEGDA, PEG bisacrylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
455008-500ML
455008-100ML
SIAL455008-500MLEA
159
EUR
SIAL455008-500ML
SIAL455008-100ML
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA), M.W. 700, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Cross-linking reagent.
- Linear and homobifunctional
- Contains 100 ppm MEHQ and 300 ppm BHT as inhibitor
Ω- and α- end acrylates. Suitable for polymerisation reactions.
Formel:
CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂ Schmelzpunkt: 12…17 °C Dichte: 1,12 g/ml (25 °C) Flammpunkt: 230 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00081876 CAS-Nummer: 26570-48-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index | n20/D 1.47 |