Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Basic, Jazek
Lieferant: ELTEN
12521/36 12521/37 12521/38 12521/39 12521/40 12521/41 12521/42 12521/43 12521/44 12521/45 12521/46 12521/47 12521/48
ELTN12521/36EA 60.9 EUR
ELTN12521/36 ELTN12521/37 ELTN12521/38 ELTN12521/39 ELTN12521/40 ELTN12521/41 ELTN12521/42 ELTN12521/43 ELTN12521/44 ELTN12521/45 ELTN12521/46 ELTN12521/47 ELTN12521/48
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Basic, Jazek
Schuhe und Stiefel
Strapazierfähige Sicherheitsschuhe aus Rindleder und hydrophobiertem Cordura®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend) mit reflektierenden Materialien, hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU NEW BASIC-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Futterkappentasche aus stabilem, abriebfestem Mikrofasermaterial
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal zum Tragen in Bereichen, in denen Feuchtigkeit und ein Penetrationsrisiko durch spitze und scharfe Objekte zu erwarten ist.
Farbe: Schwarz/Blau
Standards: EN ISO 20345; S3, SRC