1-Brom-3-methylbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Isopentylbromid, iso-Amylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
124095-100G 124095-500G 124095-5G
SIAL124095-100GEA 46.8 EUR
SIAL124095-100G SIAL124095-500G SIAL124095-5G
1-Brom-3-methylbutan, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-methylbutan
Formel: C₅H₁₁Br
Molecular Weight: 151,05 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000253
CAS-Nummer: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05130