2-Brom-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
306878-100G 306878-5G
SIAL306878-100GEA 166 EUR
SIAL306878-100G SIAL306878-5G
2-Brom-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
2-Brom-2-methylbutan
Formel: C₅H₁₁Br
Molecular Weight: 151,05 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2439 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000127
CAS-Nummer: 507-36-8
EINECS: 208-071-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00644