2-Brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: tert-Butylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
135615-100G 135615-500G 135615-5G
SIAL135615-100GEA 69.8 EUR
SIAL135615-100G SIAL135615-500G SIAL135615-5G
2-Brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
2-Brom-2-methylpropan
Formel: C₄H₉Br
Molecular Weight: 137.02 g/mol
Siedepunkt: 73
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.2125 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000125
CAS-Nummer: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01554
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable