1-Brom-3,3-dimethylbutanon 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Brompinakolin, 1-Brompinakolon, 1-Brom-3,3-dimethyl-2-butanon
A10655.09 A10655.18 A10655.30
A10655.09EA 66 EUR
A10655.09 A10655.18 A10655.30
1-Brom-3,3-dimethylbutanon 97+%
1-Brom-3,3-dimethylbutanon
Purity: 97+% CAS No.: 5469-26-1 Molecular Formula: C6H11BrO Formula Weight: 179.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4655 Odour: Pungent Melting Point: -10° Boiling Point: 189-192° Beilstein Reference: 506485 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000206
Formel: C₆H₁₁BrO
Molecular Weight: 179,06 g/mol
Siedepunkt: 189…192 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,333
Flammpunkt: 75 °C (167 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000206
CAS-Nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II