1-Brom-3,3-dimethylbutanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brompinakolin, 1-Brompinakolon, 1-Brom-3,3-dimethyl-2-butanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
414131-25ML
414131-5ML
SIAL414131-25MLEA
152
EUR
SIAL414131-25ML
SIAL414131-5ML
1-Brom-3,3-dimethylbutanon, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3,3-dimethylbutanon
Formel:
C₆H₁₁BrO Molecular Weight: 179.06 g/mol Siedepunkt: 47…49 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 76 Dichte: 1.3508 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00000206 CAS-Nummer: 5469-26-1 EINECS: 226-794-0 UN: 2810 ADR: 6.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...