2,2-Bis(brommethyl)-1,3-propandiol

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 2,2-Di(brommethyl)-1,3-propandiol, 2,2-Bis(brommethyl)propan-1,3-diol

NRB02422.250 NRB02422.1
CHMPNRB02422.250EA 0 EUR
CHMPNRB02422.250 MAYBNRB02422.1
2,2-Bis(brommethyl)-1,3-propandiol
2,2-Bis(brommethyl)-1,3-propandiol
Formel: C₅H₁₀Br₂O₂
Molecular Weight: 261.94 g/mol
Siedepunkt: 371
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Dichte: 2.2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004688
CAS-Nummer: 3296-90-0
EINECS: 221-967-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR