2,2-Bis(brommethyl)-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2-Di(brommethyl)-1,3-propandiol, 2,2-Bis(brommethyl)propan-1,3-diol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

301930-1KG 301930-25G 301930-3KG
SIAL301930-1KGEA 113 EUR
SIAL301930-1KG SIAL301930-25G SIAL301930-3KG
2,2-Bis(brommethyl)-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(brommethyl)-1,3-propandiol
Formel: C₅H₁₀Br₂O₂
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004688
CAS-Nummer: 3296-90-0
EINECS: 221-967-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR