1,2-Epoxy-3-methylbutan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L19291.03 L19291.06
L19291.03EA 60.9 EUR
L19291.03 L19291.06
1,2-Epoxy-3-methylbutan ≥98%
1,2-Epoxy-3-methylbutan
Purity: 98+% CAS No.: 1438-14-8 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.3915 Odour: Recognizable Boiling Point: 72-75° Beilstein Reference: 102418 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD02683501
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 72…75 °C
Dichte: 0,815
Flammpunkt: –12 °C (10 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683501
CAS-Nummer: 1438-14-8
EINECS: 215-869-3
UN: 1993
ADR: 3,II