SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Lieferant: Avantor
8109-06EA 393.68 EUR
8109-06 8109-09
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind mit BAKERBOND® DVB-Polymerharzen ausgestattet, die auf der Technologie mit ultra-reinen Polymer-Mikropartikeln basieren. Diese Harzpartikel haben eine große Oberfläche, sind sehr steif, stabil im pH-Bereich von 1 bis 14, wasserbenetzbar und werden durch das Trocknen des Sorbenten nicht beeinträchtigt. Diese Säulen werden empfohlen, wenn fortgeschrittene Nachweismethoden verwendet werden.
  • Verbesserte Rückgewinnung für die Probenvorbereitung
  • Auf Polymerbasis
Allgemeine Anwendungen: Schwach polare bis unpolare Analyten.
Diese SPE-Säulen können im Adsorptionsmodus verwendet werden.