2-Ethylbutyraldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

110094-1L 110094-250ML
SIAL110094-1LEA 395 EUR
SIAL110094-1L SIAL110094-250ML
2-Ethylbutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Ethylbutyraldehyd
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,8306 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006985
CAS-Nummer: 97-96-1
EINECS: 202-623-5
UN: 1178
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR