Isobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

240788-100ML 240788-2ML
SIAL240788-100MLEA 74.2 EUR
SIAL240788-100ML SIAL240788-2ML
Isobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Isobutyraldehyd
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 64
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 0.794 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006980
CAS-Nummer: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05171

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR