1-Chlor-2,2-dimethylpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Chloro-1-diméthyl-2,2-propane, neo-Pentylchloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
274496-25G 274496-5G
SIAL274496-25GEA 236 EUR
SIAL274496-25G SIAL274496-5G
1-Chlor-2,2-dimethylpropan, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2,2-dimethylpropan
Formel: C₅H₁₁Cl
Molecular Weight: 106,6 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000941
CAS-Nummer: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1107
ADR: 3,II