1-Chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: iso-Butylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

178004-100ML 178004-500ML
SIAL178004-100MLEA 102 EUR
SIAL178004-100ML SIAL178004-500ML
1-Chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2-methylpropan
Formel: C₄H₉Cl
Molecular Weight: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 68
Schmelzpunkt: –131 °C
Dichte: 0.8829 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000954
CAS-Nummer: 513-36-0
EINECS: 208-157-9
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05155

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR