2-Chlor-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277029-100G 277029-25G
SIAL277029-100GEA 243 EUR
SIAL277029-100G SIAL277029-25G
2-Chlor-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-2-methylbutan
Formel: C₅H₁₁Cl
Molecular Weight: 106,6 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,8591 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000818
CAS-Nummer: 594-36-5
EINECS: 209-836-2
UN: 1107
ADR: 3,II