2-Chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C56352-25ML C56352-2L C56352-500ML
SIALC56352-25MLEA 30.7 EUR
SIALC56352-25ML SIALC56352-2L SIALC56352-500ML
2-Chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-2-methylpropan
Formel: C₄H₉Cl
Siedepunkt: 51 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –28 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000816
CAS-Nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01561