Chlormethylpivalat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Neopentansäure(chlormethyl)ester, Trimethylessigsäure(chlormethyl)ester, 2,2-Dimethylpropansäure(chlormethyl)ester, Pivalinsäure(chlormethyl)ester, Chlormethyltrimethylacetat, 2,2-Dimethylpropionsäure(chlormethyl)ester
A11967.14 A11967.22
A11967.14EA 28.3 EUR
A11967.14 A11967.22
Chlormethylpivalat ≥97%
Chlormethylpivalat
Purity: 97% CAS No.: 18997-19-8 Molecular Formula: C6H11ClO2 Formula Weight: 150.60 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 1560838 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000884
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 150.6 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C
Dichte: 1.045
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000884
CAS-Nummer: 18997-19-8
EINECS: 242-735-1
ADR: 3 III