2,6-Dimethyl-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Isobutylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
273848-100G 273848-25G
SIAL273848-100GEA 380 EUR
SIAL273848-100G SIAL273848-25G
2,6-Dimethyl-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Formel: C₉H₁₈O
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008940
CAS-Nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1224
ADR: 3,III