3,3-Dimethylbutanon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10289.22 A10289.36
A10289.22EA 91.1 EUR
A10289.22 A10289.36
3,3-Dimethylbutanon ≥97%
3,3-Dimethylbutanon
Purity: 97% CAS No.: 75-97-8 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.3970 Melting Point: -53° Boiling Point: 105-106° Merck Reference: 14,7440 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008846
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 105…106 °C
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,803
Flammpunkt: 5 °C (41 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008846
CAS-Nummer: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1224
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7440