3,3-Dimethylbutanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pinakolin, 1,1,1-Trimethylaceton, Pinakolon, tert-Butyl-methylketon, 3,3-Dimethyl-2-butanon, Methyl-tert-butylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P45605-100ML P45605-500ML
SIALP45605-100MLEA 114 EUR
SIALP45605-100ML SIALP45605-500ML
3,3-Dimethylbutanon, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 106
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0.803 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008846
CAS-Nummer: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07594