3-Methyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M67001-25G
M67001-5G
SIALM67001-25GEA
177
EUR
SIALM67001-25G
SIALM67001-5G
3-Methyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-pentanon
Formel:
C₆H₁₂O Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa) Dichte: 0,815 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009336 CAS-Nummer: 565-61-7 EINECS: 209-282-1 UN: 1224 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...