4,4-Dimethyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4-Dimethylpentan-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
136875-25G 136875-5G
SIAL136875-25GEA 765 EUR
SIAL136875-25G SIAL136875-5G
4,4-Dimethyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimethyl-2-pentanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0,808 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008854
CAS-Nummer: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
UN: 1224
ADR: 3,II