4-Methyl-2-pentanon

Lieferant: KRAEMER & MARTIN GMBH
Gefahr

KRAE16-140.5000EA 0 EUR
KRAE16-140.5000 KRAE16-140.1000
4-Methyl-2-pentanon
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 117,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/40/739340.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR