4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diacetonalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H41544-2.5L
H41544-25ML
H41544-500ML
H41544-4L
SIALH41544-2.5LEA
66.6
EUR
SIALH41544-2.5L
SIALH41544-25ML
SIALH41544-500ML
SIALH41544-4L
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formel:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004471 CAS-Nummer: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN: 1148 ADR: 3,III REACH: 01-2119473975-21 Merck Index: 13,02983 |