3-Methylacetylaceton Gemisch aus Tautomeren 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L01135.06 L01135.14
L01135.06EA 34.8 EUR
L01135.06 L01135.14
3-Methylacetylaceton Gemisch aus Tautomeren 95%
3-Methylacetylaceton
Purity: 95% CAS No.: 815-57-6 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 635909 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008762
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 170…171 °C
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0,980
Flammpunkt: 56 °C (132 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008762
CAS-Nummer: 815-57-6
EINECS: 212-420-3
UN: 1224
ADR: 3,III