Pivalinsäurechlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2-Dimethylpropansäurechlorid, Pivaloylchlorid, Trimethylessigsäurechlorid, 2,2-Dimethylpropionsäurechlorid, Neopentansäurechlorid
140050050
140052500
140050010
ACRO140050050EA
21.9
EUR
ACRO140050050
ACRO140052500
ACRO140050010
Pivalinsäurechlorid 99%
Pivalinsäurechlorid
Formel:
C₅H₉ClO Molecular Weight: 120.58 g/mol Siedepunkt: 105 Schmelzpunkt: –56 °C Dichte: 0.98 g/cm³ Flammpunkt: 14 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000709 CAS-Nummer: 3282-30-2 EINECS: 221-921-6 UN: 2438 ADR: 6.1 I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration RCOCl | 98.5 to 101.5 % |