Pivalinsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2-Dimethylpropansäurechlorid, Pivaloylchlorid, Trimethylessigsäurechlorid, 2,2-Dimethylpropionsäurechlorid, Neopentansäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T72605-5ML T72605-500ML
SIALT72605-5MLEA 22.7 EUR
SIALT72605-5ML SIALT72605-500ML
Pivalinsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Pivalinsäurechlorid
Formel: C₅H₉ClO
Molecular Weight: 120,58 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 0,979 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000709
CAS-Nummer: 3282-30-2
EINECS: 221-921-6
UN: 2438
ADR: 6.1,I