Pivalinsäureanhydrid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Neopentansäureanhydrid, 2,2-Dimethylpropansäureanhydrid, Trimethylessigsäureanhydrid, 2,2-Dimethylpropionsäureanhydrid
162440500 162440010 162442500
ACRO162440500EA 64.6 EUR
ACRO162440500 ACRO162440010 ACRO162442500
Pivalinsäureanhydrid 99%
Pivalinsäureanhydrid
Formel: C₁₀H₁₈O₃
Molecular Weight: 186.25 g/mol
Siedepunkt: 193 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.91 g/cm³
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008842
CAS-Nummer: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 2920
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow liquid Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %