Pivalinsäureanhydrid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22983.36 B22983.14 B22983.22
B22983.36EA 527 EUR
B22983.36 B22983.14 B22983.22
Pivalinsäureanhydrid ≥99%
Pivalinsäureanhydrid
Purity: 99% CAS No.: 1538-75-6 Molecular Formula: C10H18O3 Formula Weight: 186.25 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4090 Odour: Unpleasant Boiling Point: 193° Beilstein Reference: 386552 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00008842
Formel: C₁₀H₁₈O₃
Siedepunkt: 193 °C
Dichte: 0,918
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008842
CAS-Nummer: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 3265
ADR: 8,III