Pivalinsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Neopentansäureanhydrid, 2,2-Dimethylpropansäureanhydrid, Trimethylessigsäureanhydrid, 2,2-Dimethylpropionsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
143502-100G 143502-25G
SIAL143502-100GEA 133 EUR
SIAL143502-100G SIAL143502-25G
Pivalinsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Pivalinsäureanhydrid
Formel: C₁₀H₁₈O₃
Molecular Weight: 186.25 g/mol
Siedepunkt: 193
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 63
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008842
CAS-Nummer: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 3265
ADR: 8 III