Pivalamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Neopentansäureamid, Pivalinsäureamid, 2,2-Dimethylpropionsäureamid, 2,2-Dimethylpropansäureamid, Trimethylacetamid, Trimethylessigsäureamid
140010250 140011000 140010050
ACRO140010250EA 63.6 EUR
ACRO140010250 ACRO140011000 ACRO140010050
Pivalamid 98%
Pivalamid
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008011
CAS-Nummer: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥97.5 %