Pivalamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Neopentansäureamid, Pivalinsäureamid, 2,2-Dimethylpropionsäureamid, 2,2-Dimethylpropansäureamid, Trimethylacetamid, Trimethylessigsäureamid
A11319.09 A11319.18 A11319.30
A11319.09EA 33.7 EUR
A11319.09 A11319.18 A11319.30
Pivalamid ≥98%
Pivalamid
Purity: 98+% CAS No.: 754-10-9 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Melting Point: 153-157° Boiling Point: 212° MDL No.: MFCD00008011
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 212 °C
Schmelzpunkt: 153…157 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008011
CAS-Nummer: 754-10-9
EINECS: 212-043-4