Pivalamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Neopentansäureamid, Pivalinsäureamid, 2,2-Dimethylpropionsäureamid, 2,2-Dimethylpropansäureamid, Trimethylacetamid, Trimethylessigsäureamid
TL00202.1 TL00202.50
MAYBTL00202.1EA 0 EUR
MAYBTL00202.1 MAYBTL00202.50
Pivalamid
Pivalamid
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008011
CAS-Nummer: 754-10-9
EINECS: 212-043-4