L(-)-Glutathion (reduzierte Form) ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: L(-)-Glutathion, reduziert, γ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycin, GSH
A18014.06 A18014.14 A18014.22
A18014.06EA 47.3 EUR
A18014.06 A18014.14 A18014.22
L(-)-Glutathion (reduzierte Form) ≥97%
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Purity: 97% CAS No.: 70-18-8 Molecular Formula: C10H17N3O6S Formula Weight: 307.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 193° dec. Beilstein Reference: 1729812 Merck Reference: 14,4475 Optical Rotation: -17° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00065939
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Molecular Weight: 307,33 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 193 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 14,4475