L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
L(-)-Glutathion, reduziert, γ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycin, GSH
10007461-1
10007461-10
10007461-25
10007461-5
CAYM10007461-1EA
26
EUR
CAYM10007461-1
CAYM10007461-10
CAYM10007461-25
CAYM10007461-5
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel:
C₁₀H₁₇N₃O₆S Molecular Weight: 307,33 g/mol Schmelzpunkt: 185…195 °C Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00065939 CAS-Nummer: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Merck Index: 13,04488 |