L(-)-Glutathion (reduzierte Form), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
L(-)-Glutathion, reduziert, γ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycin, GSH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
G6013-25G
G6013-100G
G6013-10G
G6013-5G
SIALG6013-25GEA
512
EUR
SIALG6013-25G
SIALG6013-100G
SIALG6013-10G
SIALG6013-5G
L(-)-Glutathion (reduzierte Form), Sigma-Aldrich®
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel:
C₁₀H₁₇N₃O₆S Molecular Weight: 307.33 g/mol Schmelzpunkt: 185…195 °C Dichte: 1.475 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00065939 CAS-Nummer: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Merck Index: 13,04488 |