L(-)-Glutathion (oxidierte Form) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
GSSG, Bi(glutathion-S-yl), L(-)-Glutathion, oxidiert
320225000
320220050
ACRO320225000EA
50.1
EUR
ACRO320225000
ACRO320220050
L(-)-Glutathion (oxidierte Form) 98%
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel:
C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂ Molecular Weight: 612,64 g/mol Schmelzpunkt: 178 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00063106 CAS-Nummer: 27025-41-8 EINECS: 248-170-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤8 % (105°C, 3 h) |
HPLC | ≥97.5 % |
Residue after ignition | ≤0.5 % |
Specific optical rotation | -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=4, water) |