L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Lieferant: Serva
Synonyme: GSSG, Bi(glutathion-S-yl), L(-)-Glutathion, oxidiert
23130.01 23130.02 23130.03
SERA23130.01EA 50.8 EUR
SERA23130.01 SERA23130.02 SERA23130.03
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Molecular Weight: 612.64 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063106
CAS-Nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7