L(-)-Glutathion (oxidierte Form), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: GSSG, Bi(glutathion-S-yl), L(-)-Glutathion, oxidiert
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G4501-100MG G4501-1G G4501-250MG G4501-500MG G4501-5G
SIALG4501-100MGEA 44.2 EUR
SIALG4501-100MG SIALG4501-1G SIALG4501-250MG SIALG4501-500MG SIALG4501-5G
L(-)-Glutathion (oxidierte Form), Sigma-Aldrich®
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Molecular Weight: 612.64 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063106
CAS-Nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7